3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15038.22 A15038.14 A15038.36
A15038.22EA 63.5 EUR
A15038.22 A15038.14 A15038.36
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 86-81-7 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 73-77° Boiling Point: 163-165°/10mm MDL No.: MFCD00003364
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196.2 g/mol
Siedepunkt: 163…165 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 73…77 °C
Dichte: 1.367 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003364
CAS-Nummer: 86-81-7
EINECS: 201-701-6