Salicylaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Carbaldehydphenol, 2-Hydroxybenzaldehyd
132600010 132601000 132602500 132600050
ACRO132600010EA 191 EUR
ACRO132600010 ACRO132601000 ACRO132602500 ACRO132600050
Salicylaldehyd 99%
Salicylaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 197 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,16 g/cm³
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003317
CAS-Nummer: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08405
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5715 to 1.5745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤200 APHA
Phenol ≤1.0 %
Specific gravity 1.16 to 1.17