Salicylaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Carbaldehydphenol, 2-Hydroxybenzaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00640.0005
8.00640.0250
8.00640.1000
8.00640.9025
8.00640.0005EA
24.7
EUR
8.00640.0005
8.00640.0250
8.00640.1000
8.00640.9025
Salicylaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Salicylaldehyd
Formel:
C₇H₆O₂ Molecular Weight: 122,12 g/mol Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –7 °C Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003317 CAS-Nummer: 90-02-8 EINECS: 201-961-0 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,08405 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 224 - 255 °C |
Molar Mass | 167.12 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 188 °C |
pH | 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 620 °C |