Salicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Carbaldehydphenol, 2-Hydroxybenzaldehyd
84160-100ML 84160-500ML
SIAL84160-100MLEA 77.7 EUR
SIAL84160-100ML SIAL84160-500ML
Salicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Salicylaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003317
CAS-Nummer: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
Merck Index: 13,08405