3-Hydroxybenzaldehyd 98.5%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
120961000 120965000
ACRO120961000EA 53 EUR
ACRO120961000 ACRO120965000
3-Hydroxybenzaldehyd 98.5%
3-Hydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 191 °C (50 mmHg)
Schmelzpunkt: 101…105 °C
Dichte: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003368
CAS-Nummer: 100-83-4
EINECS: 202-892-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 105 °C
GC ≥98.0 %