3-Hydroxybenzaldehyd ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

A13541.14 A13541.22 A13541.36
A13541.14EA 22.7 EUR
A13541.14 A13541.22 A13541.36
3-Hydroxybenzaldehyd ≥97%
3-Hydroxybenzaldehyd

Purity: 97% CAS No.: 100-83-4 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Melting Point: 102-105° Boiling Point: 191°/50mm MDL No.: MFCD00003368

Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 191 °C (50 mmHg)
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Dichte: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003368
CAS-Nummer: 100-83-4
EINECS: 202-892-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR