4-Hydroxybenzaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04536.0100 8.04536.0250 8.04536.5000 8.04536.9025
8.04536.0100EA 52.6 EUR
8.04536.0100 8.04536.0250 8.04536.5000 8.04536.9025
4-Hydroxybenzaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122.12 g/mol
Siedepunkt: 310
Schmelzpunkt: 116
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 174
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006939
CAS-Nummer: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 13.8 g/l (30.5 °C)
Melting Point 116 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Boiling Point (1013 hPa) (sublimed)
Flash Point 174 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hill Formula C7H6O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4CHO