2,3-Dihydroxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
183510050 183510250
ACRO183510050EA 34.1 EUR
ACRO183510050 ACRO183510250
2,3-Dihydroxybenzaldehyd 97%
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 104…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003324
CAS-Nummer: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to green-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 109 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.5 %