2,5-Dihydroxybenzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Gentisaldehyd
114840050 114840250
ACRO114840050EA 68.6 EUR
ACRO114840050 ACRO114840250
2,5-Dihydroxybenzaldehyd 99%
2,5-Dihydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 60 - 65 °C (12 -rr)
Schmelzpunkt: 98…102 °C
Dichte: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003333
CAS-Nummer: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to khaki Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
GC ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm