3,4-Dihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Protocatechualdehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
37520-100G 37520-25G
SIAL37520-100GEA 92 EUR
SIAL37520-100G SIAL37520-25G
3,4-Dihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150…155 °C
Dichte: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003370
CAS-Nummer: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 12,08079