3,5-Dihydroxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15338.03
A15338.06
A15338.14
A15338.03EA
54.9
EUR
A15338.03
A15338.06
A15338.14
3,5-Dihydroxybenzaldehyd ≥98%
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 26153-38-8
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Beilstein Reference: 1930147
MDL No.: MFCD00016611
Formel:
C₇H₆O₃ Schmelzpunkt: 158…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016611 CAS-Nummer: 26153-38-8 EINECS: 247-479-4 |