2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
421790250
421790050
421791000
ACRO421790250EA
168
EUR
ACRO421790250
ACRO421790050
ACRO421791000
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd 98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₆O₄ Molecular Weight: 154.12 g/mol Siedepunkt: 332 Schmelzpunkt: 159…162 °C Dichte: 1.054 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003325 CAS-Nummer: 2144-08-3 EINECS: 218-404-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 162 °C |
GC | ≥97.5 % |