2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13745.06 A13745.14
A13745.06EA 49.9 EUR
A13745.06 A13745.14
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd ≥98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2144-08-3 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 159-163° Beilstein Reference: 2328658
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154.12 g/mol
Siedepunkt: 332
Schmelzpunkt: 159…163 °C
Dichte: 1.054 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003325
CAS-Nummer: 2144-08-3
EINECS: 218-404-2