2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
345940010 345940050
ACRO345940010EA 124 EUR
ACRO345940010 ACRO345940050
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd 99%
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Schmelzpunkt: 226…227 °C
MDL: MFCD00016592
CAS-Nummer: 35094-87-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown to khaki Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %