2-Phenoxybenzaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
|
Achtung
|
11N-013.500
11N-013.1
11N-013.5
11N-013.10
BIOT11N-013.500EA
0
EUR
BIOT11N-013.500
BIOT11N-013.1
BIOT11N-013.5
BIOT11N-013.10
2-Phenoxybenzaldehyd
2-Phenoxybenzaldehyd
Formel:
C₁₃H₁₀O₂ Molecular Weight: 198.22 g/mol |
MDL:
MFCD00800666 CAS-Nummer: 19434-34-5 EINECS: 243-061-0 |