Benzonitril 99+% für die Spektroskopie

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Cyanbenzol, Phenylcyanid

167672500 167670010 167670500
ACRO167672500EA 69.7 EUR
ACRO167672500 ACRO167670010 ACRO167670500
Benzonitril 99+% für die Spektroskopie
Benzonitril
Formel: C₇H₅N
Molecular Weight: 103,12 g/mol
Siedepunkt: 188…191 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,01 g/cm³
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001770
CAS-Nummer: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01098

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR