Benzonitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cyanbenzol, Phenylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
8.01800.0100EA 36.8 EUR
8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
Benzonitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzonitril
Formel: C₇H₅N
Molecular Weight: 103,12 g/mol
Siedepunkt: 190,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001770
CAS-Nummer: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -13 °C
Molar Mass 103.12 g/mol
Boiling Point 190 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.7 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.5289 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 7.2 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 550 °C (experimental)