2-Nitrobenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: o-Nitrobenzonitrile
A10941.06 A10941.14 A10941.22
A10941.06EA 31 EUR
A10941.06 A10941.14 A10941.22
2-Nitrobenzonitril ≥98%
2-Nitrobenzonitril
Purity: 98+% CAS No.: 612-24-8 Molecular Formula: C7H4N2O2 Formula Weight: 148.12 Odour: Almond-like Melting Point: 107-111° Boiling Point: 165°/16mm Beilstein Reference: 638987 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007044
Formel: C₇H₄N₂O₂
Molecular Weight: 148,12 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: 107…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007044
CAS-Nummer: 612-24-8
EINECS: 210-301-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II