2-Nitrobenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: o-Nitrobenzonitrile
SB01265.1 SB01265.10 SB01265.50
MAYBSB01265.1EA 0 EUR
MAYBSB01265.1 MAYBSB01265.10 MAYBSB01265.50
2-Nitrobenzonitril
2-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
Molecular Weight: 148.12 g/mol
Siedepunkt: 304
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007044
CAS-Nummer: 612-24-8
EINECS: 210-301-0
UN: 3439
ADR: 6.1 II