3-Nitrobenzonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Cyano-1-nitrobenzol, 3-Nitrobenzoesäurenitril
173520250 173520050
ACRO173520250EA 46.2 EUR
ACRO173520250 ACRO173520050
3-Nitrobenzonitril 98%
3-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
Molecular Weight: 148.12 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (21 mmHg)
Schmelzpunkt: 115…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007194
CAS-Nummer: 619-24-9
EINECS: 210-587-7
UN: 3439
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥97.5 %