3-Nitrobenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
SB00868.1 SB00868.10 SB00868.50
MAYBSB00868.1EA 0 EUR
MAYBSB00868.1 MAYBSB00868.10 MAYBSB00868.50
3-Nitrobenzonitril
3-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110 °C
Dichte: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007194
CAS-Nummer: 619-24-9
EINECS: 210-587-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III