4-Methoxybenzonitril 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: p-Anissäurenitril
158050250 158051000
ACRO158050250EA 78.2 EUR
ACRO158050250 ACRO158051000
4-Methoxybenzonitril 99%
4-Methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133.15 g/mol
Siedepunkt: 256…257 °C (765 mmHg)
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001818
CAS-Nummer: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g