4-Methoxybenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: p-Anissäurenitril
CD00358.250 CD00358.1
CHMPCD00358.250EA 0 EUR
CHMPCD00358.250 MAYBCD00358.1
4-Methoxybenzonitril
4-Methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001818
CAS-Nummer: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III