2,4-Dimethoxybenzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Dimethoxybenzoesäurenitril
B24621.06
B24621.14
B24621.06EA
13.3
EUR
B24621.06
B24621.14
2,4-Dimethoxybenzonitril ≥99%
2,4-Dimethoxybenzonitril
Purity: 99%
CAS No.: 4107-65-7
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 92-95°
Beilstein Reference: 1950512
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001786
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163,18 g/mol Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 92…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001786 CAS-Nummer: 4107-65-7 EINECS: 223-886-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |