2,5-Dimethoxybenzonitril

Lieferant: Thermo Scientific

TL00347.1 TL00347.10 TL00347.50
MAYBTL00347.1EA 0 EUR
MAYBTL00347.1 MAYBTL00347.10 MAYBTL00347.50
2,5-Dimethoxybenzonitril
2,5-Dimethoxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO₂
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82 °C
MDL: MFCD00016375
CAS-Nummer: 5312-97-0
EINECS: 226-169-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR