Salicylonitril 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Cyanophenol, Salicylsäurenitril, 2-Cyanphenol, o-Hydroxybenzonitril, o-Cyanphenol, 2-Hydroxybenzonitril

161410050 161410250 161411000
ACRO161410050EA 30 EUR
ACRO161410050 ACRO161410250 ACRO161411000
Salicylonitril 99%
Salicylonitril
Formel: C₇H₅NO
Molecular Weight: 119.12 g/mol
Siedepunkt: 149 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002145
CAS-Nummer: 611-20-1
EINECS: 210-259-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 98 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR