Salicylonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Cyanophenol, Salicylsäurenitril, 2-Cyanphenol, o-Hydroxybenzonitril, o-Cyanphenol, 2-Hydroxybenzonitril
A13606.06 A13606.14 A13606.22
A13606.06EA 25.2 EUR
A13606.06 A13606.14 A13606.22
Salicylonitril ≥98%
Salicylonitril
Purity: 98% CAS No.: 611-20-1 Molecular Formula: C7H5NO Formula Weight: 119.12 Melting Point: 92-95° Boiling Point: 149°/14mm MDL No.: MFCD00002145
Formel: C₇H₅NO
Molecular Weight: 119.12 g/mol
Siedepunkt: 149 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Dichte: 1.1052 g/cm³ (99.6 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002145
CAS-Nummer: 611-20-1
EINECS: 210-259-3