Salicylonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Cyanophenol, Salicylsäurenitril, 2-Cyanphenol, o-Hydroxybenzonitril, o-Cyanphenol, 2-Hydroxybenzonitril
023900-100G 023900-25G
FLUO023900-100GEA 195 EUR
FLUO023900-100G FLUO023900-25G
Salicylonitril
Salicylonitril
Formel: C₇H₅NO
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Dichte: 1,1052 g/cm³ (99.6 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002145
CAS-Nummer: 611-20-1
EINECS: 210-259-3