3-Hydroxybenzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Hydroxybenzonitril, 3-Cyanphenol, m-Cyanphenol
B21702.06
B21702.14
B21702.06EA
38.1
EUR
B21702.06
B21702.14
3-Hydroxybenzonitril ≥99%
3-Hydroxybenzonitril
Purity: 99%
CAS No.: 873-62-1
Molecular Formula: C7H5NO
Formula Weight: 119.12
Melting Point: 78-81°
MDL No.: MFCD00002252
Formel:
C₇H₅NO Molecular Weight: 119.12 g/mol Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 78…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002252 CAS-Nummer: 873-62-1 EINECS: 212-845-4 UN: 3276 ADR: 6.1 III |