4-Hydroxybenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitril, 4-Cyanphenol, p-Cyanphenol
A15803.18 A15803.22 A15803.30 A15803.36
A15803.18EA 64.8 EUR
A15803.18 A15803.22 A15803.30 A15803.36
4-Hydroxybenzonitril ≥98%
4-Hydroxybenzonitril
Purity: 98+% CAS No.: 767-00-0 Molecular Formula: C7H5NO Formula Weight: 119.12 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 386130
Formel: C₇H₅NO
Molecular Weight: 119.12 g/mol
Siedepunkt: 148 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002312
CAS-Nummer: 767-00-0
EINECS: 212-175-2