3,4-Dihydroxybenzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-Dihydroxybenzoesäurenitril
A14783.06
A14783.14
A14783.06EA
50.2
EUR
A14783.06
A14783.14
3,4-Dihydroxybenzonitril ≥97%
3,4-Dihydroxybenzonitril
Purity: 97%
CAS No.: 17345-61-8
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Melting Point: 153-156° dec.
Beilstein Reference: 2082204
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016436
Formel:
C₇H₅NO₂ Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 153…156 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016436 CAS-Nummer: 17345-61-8 EINECS: 241-367-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |