Butylbenzoat 98+%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Benzoic acid butyl ester

296400010 296400050 296402500
ACRO296400010EA 87.5 EUR
ACRO296400010 ACRO296400050 ACRO296402500
Butylbenzoat 98+%
Butylbenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Siedepunkt: 249…251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1 g/cm³
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009439
CAS-Nummer: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Merck Index: 13,01551

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR