Butylbenzoat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzoic acid butyl ester
A17010.0B A17010.30
A17010.0BEA 80.7 EUR
A17010.0B A17010.30
Butylbenzoat 98%
Butylbenzoat
Purity: 98% CAS No.: 136-60-7 Molecular Formula: C11H14O2 Formula Weight: 178.23 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.4980 Melting Point: -22° Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1867073 Merck Reference: 14,1552 MDL No.: MFCD00009439
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Siedepunkt: 250 °C
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,011
Flammpunkt: 106 °C (222 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009439
CAS-Nummer: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Merck Index: 14,1552