Ethylbenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzoic acid ethyl ester
A13057.0E
A13057.22
A13057.36
A13057.0EEA
134
EUR
A13057.0E
A13057.22
A13057.36
Ethylbenzoat ≥99%
Ethylbenzoat
Purity: 99%
CAS No.: 93-89-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -34°
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 1908172
Merck Reference: 14,3766
MDL No.: MFCD00009109
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150,18 g/mol Siedepunkt: 212…214 °C Schmelzpunkt: –34 °C Dichte: 1,049 Flammpunkt: 84 °C (183 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009109 CAS-Nummer: 93-89-0 EINECS: 202-284-3 Merck Index: 14,3766 |