Benzoesäuremethylester ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl benzoate
A12404.0B
A12404.0I
A12404.30
A12404.0BEA
63.2
EUR
A12404.0B
A12404.0I
A12404.30
Benzoesäuremethylester ≥99%
Benzoesäuremethylester
Purity: 99%
CAS No.: 93-58-3
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 82°(179°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.094
Refractive Index: 1.5170
Appearance: Colourless
Melting Point: -12°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1072099
Merck Reference: 14,6024
MDL No.: MFCD00008421
Formel:
C₆H₅COOCH₃ Molecular Weight: 136.15 g/mol Siedepunkt: 198…200 °C Schmelzpunkt: –12 °C Dichte: 1.094 Flammpunkt: 82 °C (179 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008421 CAS-Nummer: 93-58-3 EINECS: 202-259-7 Merck Index: 13,06052 |