4-Hydroxybenzoesäureethylester 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Hydroxybenzoesäureethylester, 4-Hydroxybenzoesäureethylester, Ethylparaben
150250010 150251000 150252500 150250051
ACRO150250010EA 97.3 EUR
ACRO150250010 ACRO150251000 ACRO150252500 ACRO150250051
4-Hydroxybenzoesäureethylester 99%
4-Hydroxybenzoesäureethylester
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 297…298 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Dichte: 1,078 g/cm³ (131 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002353
CAS-Nummer: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 13,03869
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 118 °C
GC ≥98.5 %