Benzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylameisensäure, Benzolcarbonsäure
A14062.0B
A14062.0I
A14062.30
A14062.0BEA
41.6
EUR
A14062.0B
A14062.0I
A14062.30
Benzoesäure ≥99%
Benzoesäure
Purity: 99%
CAS No.: 65-85-0
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 121°(250°F)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.32
Appearance: White
Odour: Weak, characteristic
pH: 2.5-3.5
Melting Point: 121-124°
Boiling Point: 249°
Beilstein Reference: 636131
Merck Reference: 14,1091
MDL No.: MFCD00002398
Formel:
C₇H₆O₂ Molecular Weight: 122,12 g/mol Siedepunkt: 249 °C Schmelzpunkt: 121…124 °C Dichte: 1,32 Flammpunkt: 121 °C (250 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002398 CAS-Nummer: 65-85-0 EINECS: 200-618-2 REACH: 01-2119455536-33 Merck Index: 14,1091 |