Benzoesäure, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phenylameisensäure, Benzolcarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00136.0100 1.00136.0250 1.00136.1000 1.00136.9025
1.00136.0100EA 55.2 EUR
1.00136.0100 1.00136.0250 1.00136.1000 1.00136.9025
Benzoesäure, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Benzoesäure
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Dichte: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 121 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002398
CAS-Nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.9 g/l (25 °C)
Melting Point 121 - 123 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Density 1.321 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 - 3.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 570 °C