3-Cyanbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
169130100 169130500
ACRO169130100EA 49.1 EUR
ACRO169130100 ACRO169130500
3-Cyanbenzoesäure 98%
3-Cyanbenzoesäure
Formel: C₈H₅NO₂
Molecular Weight: 147.13 g/mol
Schmelzpunkt: 217…222 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002486
CAS-Nummer: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥97.5 %