Eintauchfilter, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
511-0502EA 65.19 EUR
511-0502 511-0501 511-0504 511-0503
Eintauchfilter, DURAN®
Filter Filterrohre
Autoklavierbare Eintauchfilter für die umgekehrte Filtration. Typische Anwendung: Extraktion von klarem Filtrat (nicht Filterrückstand).
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.