3-Cyanbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
013809-25G
013809-100G
FLUO013809-25GEA
0
EUR
FLUO013809-25G
FLUO013809-100G
3-Cyanbenzoesäure
3-Cyanbenzoesäure
Formel:
C₈H₅NO₂ Molecular Weight: 147.13 g/mol Schmelzpunkt: 219 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002486 CAS-Nummer: 1877-72-1 EINECS: 217-511-1 |