4-Cyanbenzoesäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

110730050 110730250
ACRO110730050EA 39 EUR
ACRO110730050 ACRO110730250
4-Cyanbenzoesäure 99%
4-Cyanbenzoesäure
Formel: C₈H₅NO₂
Molecular Weight: 147.13 g/mol
Siedepunkt: 313
Schmelzpunkt: 217…222 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002528
CAS-Nummer: 619-65-8
EINECS: 210-606-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration by coupling ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR