4-Cyanbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15434.22
A15434.06
A15434.14
A15434.22EA
360
EUR
A15434.22
A15434.06
A15434.14
4-Cyanbenzoesäure ≥98%
4-Cyanbenzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 619-65-8
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.13
Melting Point: ca 221° dec.
Beilstein Reference: 1862865
Formel:
C₈H₅NO₂ Molecular Weight: 147.13 g/mol Siedepunkt: 313 Schmelzpunkt: ∼221 °C (Zers.) Dichte: 1.382 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002528 CAS-Nummer: 619-65-8 EINECS: 210-606-9 |