Natriumbenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzoesäure Natriumsalz
A15946.36 A15946.0C A15946.0E A15946.30
A15946.36EA 28.1 EUR
A15946.36 A15946.0C A15946.0E A15946.30
Natriumbenzoat ≥99%
Natriumbenzoat
Purity: 99% CAS No.: 532-32-1 Molecular Formula: C7H5NaO2 Formula Weight: 144.11 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° Solubility: Soluble in water, alcohol Beilstein Reference: 3572467 Merck Reference: 14,8582 MDL No.: MFCD00012463
Formel: C₆H₅COONa
Molecular Weight: 144,11 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012463
CAS-Nummer: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 14,8582