Natriumbenzoat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: Benzoesäure Natriumsalz
2021.1000EA 60.36 EUR
2021.1000 2021.9025
Natriumbenzoat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Natriumbenzoat
Formel: C₆H₅COONa
Molecular Weight: 144,11 g/mol
Schmelzpunkt: 410…430 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012463
CAS-Nummer: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (dried substance) 99.0 - 100.5 %
Alkalinity passes test
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Identification passes test
Organic Volatile Impurities passes test