Natriumbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzoesäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
18106-1KG-R
18106-6X1KG-R
SIAL18106-1KG-REA
46
EUR
SIAL18106-1KG-R
SIAL18106-6X1KG-R
Natriumbenzoat, Sigma-Aldrich®
Natriumbenzoat
Formel:
C₆H₅COONa Molecular Weight: 144,11 g/mol Schmelzpunkt: 410…430 °C Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012463 CAS-Nummer: 532-32-1 EINECS: 208-534-8 REACH: 01-2119460683-35 Merck Index: 13,08654 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...