Natriumbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzoesäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
71300-1KG 71300-250G
SIAL71300-1KGEA 65.5 EUR
SIAL71300-1KG SIAL71300-250G
Natriumbenzoat, Sigma-Aldrich®
Natriumbenzoat
Formel: C₆H₅COONa
Molecular Weight: 144,11 g/mol
Schmelzpunkt: 410…430 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012463
CAS-Nummer: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654