3-(Dimethylamino)benzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
115750250 115751000
ACRO115750250EA 44.9 EUR
ACRO115750250 ACRO115751000
3-(Dimethylamino)benzoesäure 99%
3-(Dimethylamino)benzoesäure
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150…153 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002497
CAS-Nummer: 99-64-9
EINECS: 202-775-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %