Anthranilsäure 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Carbonsäureanilin, 2-Aminobenzoesäure
104911000 104915000 104910051
ACRO104911000EA 41.1 EUR
ACRO104911000 ACRO104915000 ACRO104910051
Anthranilsäure 98+%
Anthranilsäure
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 312
Schmelzpunkt: 144…148 °C
Dichte: 1.41 g/cm³
Flammpunkt: 150
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007712
CAS-Nummer: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 13,00421
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
HPLC ≥98.0 %
Free amine ≤0.01 %