Anthranilsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carbonsäureanilin, 2-Aminobenzoesäure
A12715.0B A12715.0I A12715.30
A12715.0BEA 93 EUR
A12715.0B A12715.0I A12715.30
Anthranilsäure ≥98%
Anthranilsäure
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 312
Schmelzpunkt: 145…148 °C
Dichte: 1.412
Flammpunkt: 150 °C (302 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007712
CAS-Nummer: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 14,422